Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD-Gebunden
Artikelnummer. 16251422
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL
7XL
8XL
Einheitsgröße
L
M
S
XL
XS
Modell:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Farbe:
Weiß
Weiß, Grün
Packungsgröße:
30 Stück
35 Stück
40 Stück
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Modell Farbe Packungsgröße
16251422 5XL W20B103 Weiß, Grün 40 Stück
16864750 S W20B102 Weiß 40 Stück
16874750 M W20B102 Weiß 40 Stück
16884750 L W20B102 - 40 Stück
17121015 3XL W20B122 - 30 Stück
16894750 XL W20B102 Weiß 40 Stück
16804760 2XL W20B102 Weiß 40 Stück
16814760 3XL W20B102 Weiß 40 Stück
16824760 4XL W20B102 Weiß 40 Stück
16834760 5XL W20B102 Weiß 40 Stück
16804770 S W20B113 Weiß 35 Stück
16814770 M W20B113 Weiß 35 Stück
16824770 L W20B113 Weiß 35 Stück
16834770 XL W20B113 Weiß 35 Stück
16844770 2XL W20B113 Weiß 35 Stück
16854770 3XL W20B113 - 35 Stück
16864770 4XL W20B113 Weiß 35 Stück
16874770 5XL W20B113 Weiß 35 Stück
16844760 XS W20B111 Weiß, Grün 40 Stück
16854760 4XL W20B111 Weiß, Grün 40 Stück
16864760 5XL W20B111 Weiß, Grün 40 Stück
16874760 6XL W20B111 Weiß, Grün 30 Stück
16884760 7XL W20B111 Weiß, Grün 30 Stück
16894760 8XL W20B111 Weiß, Grün 30 Stück
16844780 S W20B162 Weiß 40 Stück
17111015 XS W20B122 Weiß 30 Stück
16854780 M W20B162 Weiß 40 Stück
16864780 L W20B162 Weiß 40 Stück
16874780 XL W20B162 Weiß 40 Stück
16884780 2XL W20B162 Weiß 40 Stück
16894780 3XL W20B162 Weiß 40 Stück
16814790 5XL W20B162 Weiß 40 Stück
16804790 Einheitsgröße W20B162 Weiß 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 16251422 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH20B0010309
Verfügbar ab: 24-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Schutzanzüge, die eine bewährte Schutzbarriere für flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration, flüssig- und partikel-biologische Gefahren aufweisen.
  • Angenehm zu tragen durch für Feuchtigkeitsdampf durchlässiges (atmungsaktives) Material, um das Risiko von Wärmebelastungen zu verringern
  • Optimierte Passform für bessere Bequemlichkeit beim Tragen und erhöhte Sicherheit
  • Geringe Flusenbildung, um das Risiko einer Kreuzkontamination in gefährlichen Bereichen zu verringern
  • Silikonfrei, wichtig bei Spritzlackieranwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienresistente Overalls
Größe 5XL
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylenlaminat (Vliesstoff)
Farbe Weiß, Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastischer Rücken
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch, Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Kragen
Haubenausführung Kragen
Verschlusstyp Reißverschluss vorne mit Sturmklappe
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Partikel, Blutübertragbare Krankheitserreger, Antistatisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen, Karosserieanstrich einschließlich Oberflächeninspektion, Unterstützung und Wartung der Produktionsfließbänder, Reinigung von Anlagen und Maschinen, Instandhaltung von Anlagen und Maschinen, Kriminaltechnik (CSI),
Modell W20B103