missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 2000 STANDARD-Gebunden
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
30 Stück
Beschreibung
Provides both protection and comfort with exceptional liquid and particulate protection.
- Ideal for a wide range of industrial applications
- Low hazard liquid chemical repellence, particle protection, protection from pesticides and barrier to biological agents.
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Anti-static, tested according to EN 1149-5
- Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
- Silicone free, critical in spray painting applications
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Controlled Environments ESD Coveralls |
| Größe | Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polyethylen-Vlies-Laminat |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Taillenform | Elastic |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur