Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 2000 STANDARD-Gebunden
Artikelnummer. 16884770
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
30 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16884770 S 30 Stück
16894770 M 30 Stück
16804780 L 30 Stück
16814780 XL 30 Stück
16824780 2XL 30 Stück
16834780 3XL 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16884770 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. WH20B0015602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.60 €
    297.82 € / 30 Stück
    Sparen 155.78 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AlphaTec™ 2000 STANDARD Bound bietet sowohl Schutz als auch Komfort mit außergewöhnlichem Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln. Ideal für eine breite Palette industrieller Anwendungen mit geringer Gefährdung durch flüssige Chemikalien, Schutz vor Partikeln, Schutz vor Pestiziden und Barriere gegen biologische Agenzien.
Bietet sowohl Schutz als auch Komfort mit außergewöhnlichem Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln.
  • Ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen
  • Geringe Gefährdung durch flüssige Chemikalien, Schutz vor Partikeln, Schutz vor Pestiziden und Barriere gegen biologische Kampfstoffe.
  • Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte flüssige Chemikalien, Flüssigkeiten und partikelförmige biologische Gefahrenstoffe
  • Angenehm zu tragen dank feuchtigkeitsdurchlässigem Gewebe, das dazu beiträgt, das Risiko von Hitzestress zu reduzieren.
  • Optimierte Passform für bessere Bequemlichkeit beim Tragen und erhöhte Sicherheit
  • Antistatisch, geprüft nach EN 1149-5
  • Geringe Flusenbildung, um das Risiko einer Kreuzkontamination in gefährlichen Bereichen zu verringern
  • Silikonfrei, wichtig bei Spritzlackieranwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ESD-Overalls für kontrollierte Umgebungen
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylenlaminat (Vliesstoff)
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Chemikalien, Antistatisch, Partikel
Kragenform Haube
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Anzahl Taschen Keine