Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS
Artikelnummer. 16824810
Change view
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modell:
W20T103
W20T111
W20T122
Packungsgröße:
30 Stück
40 Stück
45 Stück
Artikelnummer. Größe Modell unitSize
16824810 S W20T122 40 Stück
16864800 S W20T103 45 Stück
16874800 M W20T103 45 Stück
16884800 L W20T103 45 Stück
16894800 XL W20T103 45 Stück
16804810 2XL W20T103 45 Stück
16814810 3XL W20T103 45 Stück
16834810 M W20T122 40 Stück
16844810 L W20T122 40 Stück
16854810 XL W20T122 40 Stück
16864810 2XL W20T122 30 Stück
16874810 3XL W20T122 30 Stück
17181015 XS W20T111 45 Stück
13 options
Artikelnummer. 16824810
Marke: Ansell WH20T0012202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemical protective suits that have a proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards.
  • Angenehm zu tragen durch für Feuchtigkeitsdampf durchlässiges (atmungsaktives) Material, um das Risiko von Wärmebelastungen zu verringern
  • Optimierte Passform für bessere Bequemlichkeit beim Tragen und erhöhte Sicherheit
  • Geringe Flusenbildung, um das Risiko einer Kreuzkontamination in gefährlichen Bereichen zu verringern
  • Silikonfrei, wichtig bei Spritzlackieranwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe S
Material Mikroporöses Polyethylen-Vlies-Laminat
Farbe Weiß
Saumtyp Genäht, Geklebt
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, DIN 32781:2010
Enthält Kapuze und Stiefel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Produktinspektion, Verladung und Transport, Faserglas/Harzanwendungen/Keramikfasern, Karosserieanstrich einschließlich Oberflächeninspektion, Reinigung von Anlagen und Maschinen, Wartung von Laboreinrichtungen und -ausrüstung
Gewicht (metrisch) 63 gsm
Modell W20T122