Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 2000 Ts PLUS Stitched and Taped
Artikelnummer. 16884820
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 16884820
Marke: Ansell™ WH20T0015606
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
AlphaTec™ 2000 Ts PLUS Stitched and taped is designed to allow water vapor (perspiration) to escape from the suit yet will withstand saturation of liquid chemicals and filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
Designed to allow perspiration to escape from the suit and withstand saturation of liquid chemicals.
  • Filters 100% of particulates down to 0.01 microns in size
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid, and particulate biological hazards
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to reduce the risk of heat stress
  • Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
  • Ultra Low Linting, reduced risk of contamination in critical areas
  • Silicone free, critical in spray painting applications
  • Tunnelled elasticated hood, wrists, and ankles to minimize the risk of linting and cross contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Controlled Environments ESD Coveralls
Größe 2X-Large
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylen-Vlies-Laminat
Farbe White
Einwegprodukt Reusable
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Verschlusstyp Zipper
Saumtyp Genäht, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Chemikalien
Kragenform Haube
Zertifizierung/Konformität CE CATEGORY III (Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Anzahl Taschen Keine