Learn More
Ansell AlphaTec™ 2300 STANDARD Bound
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5 XL
Modell:
Y23B103
Y23B111
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Leicht und dennoch relativ stark und langlebig
- Zu den typischen Schutzfunktionen gehören eine Schutzhaube für die Atemschutzmaske und eine Reißverschlussklappe mit selbstklebendem Bandverschluss
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 3XL |
| Material | Polyethylen auf Bikomponenten-Polypropylen, Polyethylen-Vliesstoff |
| Farbe | Gelb |
| Saumtyp | Gebunden |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umweltreinigung und -sanierung, Montage und Demontage großer Rohre, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Zusammenbau und Montage von Komponenten |
| Gewicht (metrisch) | 65 gsm |
| Modell | Y23B103 |