Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Overall mit Kapuze, Gelb
Artikelnummer. p-7228384
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16844930 S 20 Stück
16854930 M 20 Stück
16864930 L 20 Stück
16874930 XL 20 Stück
16884930 2XL 20 Stück
16894930 3XL 20 Stück
16804940 4XL 15 Stück
16814940 5XL 15 Stück
17191105 3XL 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16844930 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. YE30T0016202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalienschutzanzüge mit einer strapazierfähigen, bequemen mehrschichtigen chemischen Barriere und Schutztyp 3/4/5Schutz.
  • Zu den typischen innovativen Merkmalen, die zum Schutz entwickelt wurden, gehören duale Reißverschlusssysteme und doppelte Manschetten
  • Leicht und langlebig
  • Gut sichtbare, leuchtend gelbe Farbe für verbesserte Arbeitssicherheit 
  • Antistatisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe S
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Gelb
Saumtyp Geschweißt, Geklebt
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Modell 162, Y30T162
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessanlagen, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Lastkraftwagen und Fahrzeugen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Produktinspektion, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen
Gewicht (metrisch) 80 gsm