Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded Model 122
Artikelnummer. 17999150 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
4XL
5X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17999150 5X-Large 1 Stück
17919150 4XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17999150 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. YE30W0012209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10 €
    29.53 € / 1 Stück
    Sparen 14.57 €
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded Model 122 features a multi-layer fabric barrier for protection from various chemicals.
  • Specialized protection: Made with durable multi-layer nonwoven laminate, the AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded, Model 122 protects against various inorganic chemicals and biological hazards, while ensuring lightweight comfort
  • Enhanced features: This chemical-protective suit features dual-zip systems, double cuffs and attached barrier gloves, enhancing its protective capabilities, as well as a two-piece hood and an elasticated waist, sleeves and over-cuffs
  • Improved visibility: Thanks to its high-visibility yellow exterior, this protective suit ensures greater wearer and workplace safety
  • Assured antistatic capabilities: This full-body protection suit is also tested against EN 1149-5 antistatic standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe 5X-Large
Geschlecht Unisex
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farbe Yellow
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Attached Socks, Überlappende Stiefel
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Haubenausführung 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B
Widerstand Flüssig, Chemikalien, Partikel, Antistatisch, Blutübertragbare Krankheitserreger
Bauweise Coverall with 2-piece Hood, Double Zip Closure, Elasticated Hood, Waist and Sleeve Over Cuffs, and Integrated Socks with Boot Overflap
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Number, , EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 14126:2003
Latexfrei No
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessanlagen, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Lastkraftwagen und Fahrzeugen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Produktinspektion, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen
Modell 3000 122
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.