Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex ChemTek™ 38-612)
Click to view available options
Größe:
8
9
Beschreibung
- Die AlphaTec™ 38-612Produktreihe bietet gute Beständigkeit gegen aggressivste Chemikalien – ohne Beeinträchtigung der Fingerfertigkeit oder des Tragekomforts.
- AlphaTec™ 38-612 bietet Schutz vor aliphatischen, halogenierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen sowie konzentrierten Mineralsäuren.
- AlphaTec™38-612 Handschuhe sind sehr flexibel und bieten volle Bewegungsfreiheit für die Finger. Das Design sorgt für höchsten Tragekomfort – dank einer natürlich geschwungenen, ergonomischen Form und einem weichen Tragegefühl – zudem ermöglichen sie einfaches Anziehen und gute Griffigkeit.
Spezifikation
Schnittstil | Mit Beads |
Coating Material | Viton/Butyl-Polymer |
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | glatt |
Latex Free | Ja |
Material | Butylpolymer |
Größe | 9 |
Dicke (metrisch) | 0,3 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 12 Zoll |
Länge (metrisch) | 300 mm |