Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modell:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
8 Stück
Beschreibung
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Zu den typischen innovativen Merkmalen, die zum Schutz entwickelt wurden, gehören duale Reißverschlusssysteme und doppelte Manschetten
- Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
- Erhöhter Tragekomfort, gestrickte Innenbündchen und textilartiges Innenmaterial verbessern die Akzeptanz beim Träger
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | XS |
| Material | Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff |
| Farbe | Grün |
| Saumtyp | Geschweißt, Geklebt |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, US Ergo Certification |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre |
| Gewicht (metrisch) | 103 gsm |
| Modell | G40T111 |