missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Specialized protection: AlphaTec™ 4000 CFR Stitched and Taped - Model 111 chemical protective suit features multi-hazard solutions that offer a proven 8 hour barrier against chemicals such as non-flammable, flammable and aggressive solvents
- Improved durability: Complying with EN ISO 14116 and ASTM D6413 Flame Resistance*, this full protective suit shields the wearer from chemical sprays without compromising safety by limiting flame spread in the event of a flash fire
- Elevated comfort: The optimized body fit design of this protective suit offers improved wearer comfort and safety
- This full-chemical protection suit defends against infective agents, tested according to ASTM F1671 and hydrocarbons such as hexane, HF, oleum and many more
- *AlphaTec™ 4000 CFR should never be worn in isolation for flame retardant protection.
- Always wear over the top of garments which achieve EN ISO 14116 Index 2 or above
- Polyolefin-based core barrier laminate, with FR non-woven inner and FR outer barrier film
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemical-resistant Coveralls |
| Größe | Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyolefin |
| Farbe | Orange |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastic at Back |
| Knöchelform | Elastic |
| Stulpenform | Elastic |
| Haubenausführung | Attached |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?