Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 Ultrasonically Welded and Taped
Artikelnummer. 17130645
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
L
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17130645 Small 10 Stück
17140645 Medium 10 Stück
17150645 L 10 Stück
17170645 2X-Large 10 Stück
17180645 3X-Large 10 Stück
5 options
Artikelnummer. 17130645
Marke: Ansell™ GR40T0012102
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
AlphaTec™ 4000 Ultrasonically welded and taped consists of a unique multi-layer barrier fabric renowned for its lightweight, yet robust textile feel and exceptional barrier to organic and inorganic chemicals.
Consists of a unique multi-layer barrier fabric that provides lightweight and robust textile feel with exceptional barrier to organic and inorganic chemicals.
  • Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
  • Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems and double cuffs
  • Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
  • Enhanced comfort, knitted inner cuffs and inner textile type fabric improves wearer acceptance
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe Small
Geschlecht Unisex
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farbe Tannengrün
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic, Doppeltes Innengewebe
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Chemikalien, Partikel
Bauweise 2-teilige Haube, elastischer Taillenbund, Doppelmanschetten und Beinabschlüsse, Doppelreißverschluss, Doppelmanschetten mit gestrickter Innenmanschette, befestigte Ansell Barrier-Handschuhe
Kragenform Haube
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre