Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 5000 Ultraschallgeschweißt und verklebt
Artikelnummer. 17120905
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17120905 S 10 Stück
17130905 M 10 Stück
17140905 L 10 Stück
17150905 XL 10 Stück
17160905 2XL 10 Stück
17170905 3XL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17120905 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. OR50T0019802
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AlphaTec™ 5000 Ultraschallgeschweißt und verklebt aus gut sichtbarem, innovativem Material ist stark, langlebig und geeignet für Arbeiter in extrem gefährlichen Bereichen, einschließlich Gefahrgut-Einsatzteams.
Hergestellt aus einem gut sichtbaren, innovativen Material, ist es robust, langlebig und eignet sich für Arbeiter in extrem gefährlichen Bereichen, einschließlich Gefahrgut-Einsatzteams.
  • Hervorragende Permeationsleistung für zahlreiche organische und anorganische Chemikalien, Biogefährdung und chemische Kampfstoffe
  • Außergewöhnlicher Barriereschutz mit einer Durchbruchzeit von > 480 Minuten gegen 14 der 15 in EN aufgeführten Chemikalien. ISO 6529
  • Gut sichtbares Leuchtorange für verbesserte Arbeitssicherheit
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
  • Entwickelt zum Schutz, umfassen typische innovative Merkmale wie Doppelreißverschlusssysteme.
  • Das mehrschichtige Material ist leicht, aber robust und langlebig.
  • Antistatisch, geprüft nach EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Orange
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Doppelt, Elastisch
Flaschenhalstyp Kragen
Haubenausführung Standard
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Chemikalien, Antistatisch, Partikel
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre, Unerwartete Leckagen oder Freisetzung von Flüssigkeiten oder sonstige Freisetzungen