Learn More
Ansell™ AlphaTec 53-001 Handschuhe
Chemikalienschutzhandschuhe mit Chemiestulpe aus Nitril-Neopren und Ansell Grip-Technologie
Marke: Ansell™ 53001060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.63200kg
Beschreibung
- Diese säurebeständigen Handschuhe verfügen über eine Nitril- und Neopren-Barriere und bieten besseren Schutz vor Chemikalien wie Säuren, Kohlenwasserstoffen und mehr
- Diese schwarzen, chemikalienbeständigen AlphaTec™ 53-001 Handschuhe verfügen über einen Chemikalienschutz vom Typ A gemäß EN ISO 374:2016
- Die MICROCHEM™ Chemikalienbarrieretechnologie kombiniert Polymere in proprietären Mischungen oder mehrschichtigen Strukturen, die speziell auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sind, und bietet dem Träger einen hervorragenden Schutz
- Mit ANSELL GRIP™ Technologie für den Umgang mit nassen oder öligen Teilen für verbesserte Fingerfertigkeit, Griffigkeit und Komfort
Spezifikation
Weiß, Schwarz | |
Nylon | |
53-001 |
Ja | |
6 | |
350 mm |