Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2500 Standardmodell 111 Anzug, weiß
Artikelnummer. 15886474 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
Packungsgröße:
35 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15886474 XS 35 Stück
15896474 S 35 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886474 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. WH25T0011101
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MicroGARD™ 2500 ist ein einzigartiges Materialangebot mit außergewöhnlicher mechanischer Festigkeit, mit Flüssigkeits- und Partikelschutz
  • 3-teilige Kapuze
  • Elastikmaterial an Kapuze, Handgelenken, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Sturmklappe
  • Fingerschlaufen
  • Farbe: Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienresistente Overalls
Größe XS
Geschlecht Unisex
Material Polypropylenlaminat
Farbe Weiß
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Fingerschlaufen, Elastisch
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Kategorie III
Widerstand Blutübertragbare Krankheitserreger, Antistatisch, Flüssig, Chemikalien, Säure
Kragenform Mit Haube
Zertifizierung/Konformität EN1073-2; EN1149-5; EN14126; Typ 4-B; Typ 5-B; Typ 6-B
Beschreibung Anzug mit 3-teiliger, elastischer Kapuze, Gummizug an Handgelenken, Taille und Knöcheln. Mit Fingerschlaufen.
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) XS
Ärmelausführung Lange Ärmel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Virenkontaminierte Bereiche (einschließlich Vogelgrippe), biologischer Schutz, Nuklearindustrie, medizinische Forschung
Gewicht (metrisch) 0,304 g
Menge 35/Karton
Modell WH25T-00111-01