Learn More
MedChemExpress ALPS
Artikelnummer. 16476986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476986 100 mg 100 Milligramm
16411796 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476986 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15905
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ALPS(N-Ethyl-N-sulfopropylaniline sodium salt) is a bio-chemical reagents/chromogenic reagent.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Menge 100 mg
Versandbedingung Room temperature
Synonym N-Ethyl-N-sulfopropylaniline sodium salt
CAS 82611-85-6
Molekulargewicht 265.3 g/mol