Learn More
ALS-8112, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481637
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481637 50 mg 50 Milligramm
16481319 1 mg 1 Milligramm
16458177 5 mg 5 Milligramm
16446056 100 mg -
16415468 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16481637 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12983
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ALS-8112
CAS 1445379-92-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H13ClFN3O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 47 mg/mL (160.04 mM)
SMILES OC[C@]1(CCl)[C@@H](O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Molekulargewicht (g/mol) 293.68
Formelmasse 293.68
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus