Learn More
Alternative Metalle I für AA und ICP-OES, 11 Komponenten, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka E2169-100ML
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10700kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Alternate Metals I for AA and ICP-OES | |
1.07 g/cm3 | |
100 mL |
Standards für ICP und ICP-MS | |
<2 |