Learn More
Aluminiumchlorid-Hexahydrat, 99 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminumchloridhexahydrat |
Farbe | Weiß |
pH | 2.5 bis 3.5 bei 20 °C |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid |
Formelmasse | 241.43 mol |
Reinheit (%) | 99 % |
Güte | ReagentPlus™ |
Verpackung | Poly-Flasche |