missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminiumchlorid, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminiumchlorid |
Physikalische Form | Wasserfrei kristallisiert |
Menge | 100 g |
Strukturformel | AlCl3 |
UN-Nummer | 1726 |
Formelmasse | 133.34 mol |
Reinheit (%) | ≥99 % (AT) |
Güte | puriss. p.a. |
Verpackung | Glasflasche |
Dampfdruck | 1 mmHg (100 °C) |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'