missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminiumoxid, 99.99 % Spurenmetallbasis, Honeywell ™

Artikelnummer. 15682280
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]

Spezifikation

Siedepunkt 2980°C
Chemischer Name oder Material Aluminum Oxide
Schmelzpunkt 2040°C
Physikalische Form Powder
Menge 100 g
Strukturformel Al2O3
UN-Nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96g/mol
Reinheit (%) 99.99% (trace metals basis)
Verpackung Kunststoffflasche
Aussehen Powder
Dichte 3.960g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'