Learn More
Kern Sohn Aluminium Geschütztes Etui
Click to view available options
Klassifikation:
E1 - M2
E1 – M1
E1–F2
Aufnahmevermögen:
1 bis 200 g
1 bis 50 g
1 bis 500 g
1 bis 500 mg
1 g
10 mg bis 1 kg
1 g bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 2 kg
2 g
20 kg
2 mg bis 1 kg
50 kg
50 g
5 mg bis 1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Etui für Einzelgewichte (Knopfform)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Case |
| Klassifikation | E1 - M2 |
| Gehäusematerial | Aluminum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Button/Compact Weights |
| Aufnahmevermögen | 1 bis 500 mg |