Learn More
Reichert Instruments™ TISCHHALTERUNG MIT BELEUCHTUNG ECLAIRAGE
Marke: Reichert Instruments™ 13104080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Reichert Refractometer Table Stand | |
EU Cord | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
TS meter illuminated | |
1 Each | |
230 V |