Learn More
Korff™ Kleine Rollen aus Aluminium
Artikelnummer. 10547531
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
300 mm
450 mm
Beschreibung:
Folienmesser:0,030mm
Folienstärke: 0,015 mm
Packungsgröße:
10 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Beschreibung unitSize
10547531 450 mm Folienstärke: 0,015 mm -
10523282 300 mm Folienstärke: 0,015 mm 10 Meter
12694526 300 mm Folienmesser:0,030mm 10 Meter
10077041 300 mm Folienmesser:0,030mm 10 Meter
10210312 450 mm Folienmesser:0,030mm 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10547531 Lieferant Korff™ Lieferanten-Nr. 60020E
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alufolie einseitig glänzend, einseitig matt, glatt, weich.
Dispenser aus Metall, für Grossrollen, mit Abreisszahnleiste.
Breite: 450mm
Länge: 10 m
Stärke: 15μm
Spezifikation
Beschreibung Folienstärke: 0,015 mm
Produkttyp Kleine Rollen
Breite (metrisch) 450 mm
Material Aluminium