Learn More
Heathrow Scientific™ Wägeschale aus Aluminium
Hergestellt aus UVH-Folie (Ultra-Hochvakuum), die benetzbar und vollständig frei von Ölen ist, die sich normalerweise auf anderen Aluminiumfolien finden.
Marke: Heathrow Scientific™ 120627
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg
Beschreibung
- Ideal für Mikro-Waagen, organische elementare und thermische Analysen und Pharmazeutika
- Hergestellt aus UVH (Ultra High Vacuum) Folie , die “ A” benetzbar ist
- Vollständig frei von Ölen, die normalerweise auf anderen Aluminiumfolien zu finden sind
- Folie entspricht ASTM B-479, Spezifikation 3.1.4 und 10.3.1
- “Cahn-ähnliches” Zubehör im Pfannen-/Scheiben-Format
- Kompatibel mit den meisten handelsüblichen Analysatoren und Mikroblaanzen
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Silber | |
Aluminium | |
Nicht steril | |
Organische mikro-elementare und thermische Analyse und Pharmazeutika | |
1 in. | |
1 in. | |
3,6 mm | |
1 in. |
25 mm | |
Einwegprodukt | |
Cahn-ähnliche Scheibe | |
Wägeschale | |
Microwaage | |
25 mm | |
3,6 mm | |
1 in. | |
25 mm |