Learn More
Alverine citrate, MedChemExpress
Beschreibung
Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alverine citrate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 5560-59-8 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H35NO7 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | NSC 35459 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |