Learn More
Alverine, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434771 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11434771 5 g
11444771 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434771 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215473205
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 5560-59-8
Summenformel C26H35NO7
Molekulargewicht (g/mol) 473.566
InChI-Schlüssel RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym alverine citrate, alverine citrate salt, nci 85x, unii-9jfb58yk1e, 9jfb58yk1e, n-ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate 1:1, dsstox_cid_25562, dsstox_rid_80959, dsstox_gsid_45562
PubChem CID 21718
ChEBI CHEBI:53785
IUPAC-Name N-Ethyl-3-phenyl-N-(3-phenylpropyl)propan-1-amin;2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
SMILES CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alverine
Menge 5 g
Formelmasse 473.6
Physikalische Form Pulver