Learn More
MedChemExpress Amaranth
Artikelnummer. 16472419
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16472419 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 16472419
Marke: MedChemExpress HYD0307A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Amaranth is a dark red to purple azo dye used as a food dye and to color cosmetics.
Spezifikation
CAS 915-67-3
Molekulargewicht 604.47 g/mol
Menge 1 g
Versandbedingung Room temperature
Lagerungsbedingungen 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Löslichkeit DMSO : 25 mg/mL (41.36 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 6.67 mg/mL (11.03 mM; Need ultrasonic)
Synonym Acid Red 27 ∣ Azorubin S ∣ FD & C Red Dye No. 2
Ziel HBV
Produkttyp Dye Reagents