Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
0,2 oz.
0,27 oz.
0,5 oz.
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8,5 oz.
17 oz.
32 oz.
42,3 oz.
84,5 oz.
Kapazität (metrisch):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
Beschreibung
- Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
- Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
- Klassische Form von Vitaminflaschen, die häufig in pharmazeutischen Verpackungen verwendet werden
- Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet
- Die Kappen bieten eine gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit und können nach der Formung wieder geschmolzen werden
- Die Kappeneinlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 42,3 oz. |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 67 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 57 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 92 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 6 |
Verschlussfarbe | Weiß |
Halsausführung | 70-400 |