Learn More
Amberlite™ IRA-958 (Cl), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Entfernt Farbe, organische Stoffe und Cyanid
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042702.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325457
  • 167.00 € / 1 Kilogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Removal of color, organics, and cyanideAmberlite™ IRA-958(Cl), ion exchange resin is used as an organic scavenger for the adsorption of natural organic matter from surface water. It is an acrylic resin for decolorization and the removal of organic material. Further, it is useful for decolorizing sugar juices and cane syrups, citric acid purification and capturing metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
MFCD00211600
1 kg
Amberlite IRA-958(Cl)
Weiß
Insoluble in water.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation