Learn More
Ambersep™ 900(OH), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Beschreibung
Specially sized for use in Ambersep resin systems and high-flow rate condensate polishing. It holds regenerable mixed bed applications such as the production of ultrapure water for semiconductor manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In der Größe speziell für den Einsatz in Ambersep-Harzsystemen und bei der Polierung von Kondensat mit hoher Durchflussrate ausgelegt. Es umfasst regenerierbare Mischbettanwendungen wie z. B. die Herstellung von Reinstwasser für die Halbleiterfertigung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
In der Größe speziell für den Einsatz in Ambersep-Harzsystemen und bei der Polierung von Kondensat mit hoher Durchflussrate ausgelegt. Es umfasst regenerierbare Mischbettanwendungen wie z. B. die Herstellung von Reinstwasser für die Halbleiterfertigung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ambersep™ 900(OH) |
Namenshinweis | ion exchange resin |
Geruch | Odorless |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |