Learn More
Invitrogen™ 10X TBE (powder)
Beschreibung
Invitrogen 10X TBE (Tris-Borat-EDTA-Puffer) wurde gründlich auf RNase- und DNase-Kontamination getestet und ist daher ideal für den Einsatz in empfindlichen Anwendungen. 10 Packungen werden geliefert, die jeweils das erforderliche Pulver enthalten, zur Herstellung von 1 l von 10X TBE-Puffer nach Zugabe von H2O. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Technische Daten:
- Aussehen: Weißes kristallines Pulver
- Molekulargewicht: Tris-Pufferkomponente – 121,14; Borsäure-Komponente – 61,83; EDTA-Komponente – 372,3
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Running Buffer |
| Konzentration | 10X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting |
| Physikalische Form | Pulver |
| Produktlinie | Ambion |
| Menge | 10 x 1 l |