Learn More
Invitrogen™ CellsDirect Resuspension & Lysis Buffers includes 10 ml Resuspension Buffer & 1 ml Lysis Buffer
SuperScript III Platinum CellsDirect Kit Komponente
Marke: Invitrogen™ 11739010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beinhaltet: 10 ml Resuspensionspuffer, 1 ml Lysepuffer
Beschreibung
Diese beiden Puffer dürfen nur als Ergänzung zu den SuperScript™ III Platinum™ CellsDirect Kits verwendet werden, wenn eine große Anzahl von Proben verarbeitet wird. Siehe Handbuch der SuperScript III Platinum CellsDirect Kits für Protokollempfehlungen.
- Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Zelllysepuffer | |
2X |
CellsDirect™ | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.