Learn More
Invitrogen™ Ambion™ DNase I (RNase-frei)
Artikelnummer. 10229144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2000 E
5 x 2000 E
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10229144 2000 E 1 Stück
10239144 5 x 2000 E 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10229144 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM2222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 €
    352.65 € / 2000 Einheiten
    Sparen 34.35 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Unspezifische Endonuklease, die doppel- und einzelsträngige DNA sowie Chromatin abbaut
DNase I funktioniert durch Hydrolyse von Phosphodiesterverbindungen, wodurch Mono- und Oligonukleotide mit der 5'-Phosphat- und 3'-Hydroxylgruppe erzeugt werden. RNase-freie DNase I wird empfohlen, um DNA in Gegenwart von RNA abzubauen. Ohne RNase ist muss die Integrität von RNA erhalten bleiben. So wird DNase I zum Beispiel häufig zum Entfernen von Template-DNA nach einer In-vitro-Transkription sowie zum Entfernen kontaminierender DNA in Gesamt-RNA-Proben (insbesondere aus transfizierten Zellen, die Plasmid-DNA enthalten können) verwendet, die für Ribonuklease-Protection-Assays, für Verkürzungen von cDNA-Bibliotheken und für die RT-PCR eingesetzt werden.
  • Untersucht auf kontaminierende RNase- und Protease-Aktivität
  • Die Funktionalität wird durch Aufspaltung humaner genomischer DNA, gefolgt von einer quantitativen Echtzeit-PCR zum Nachweis nicht aufgespaltener DNA bestimmt
  • Erfordert zum Erzielen einer maximalen Aktivität zweiwertige Kationen (Mg2+ und Ca2+ bei jeweils ca. 5 mmol und 0,5 mmol) und hat einen optimalen pH-Wert von 7,8.
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit ist die zum vollständigen Abbau von 1 μg DNA in 10 min bei 37 °C erforderliche Enzymmenge und entspricht 0,04 Kunitz-Einheiten
Als Alternative zu Rinder-DNase I dient rekombinante DNase I (Bestellnr. Nr. AM2235). Eine aktivere, salztolerante DNase finden Sie bei den TURBO™ DNase-Produkten (Bestellnr. Nr. AM2239 und AM2238).
PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Order Info
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung -20 °C
Versandbedingung Trockeneis
Enzym DNase
Menge 2000 E
Produkttyp DNase I
Produktlinie Ambion