Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo GAPDH Positive Control siRNA
Ambion™ In Vivo GAPDH Positivkontroll-siRNA
Marke: Invitrogen™ 4457291
1996.60 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Ambion™ In-vivo-siRNA-KontrolleWas sind Ambion™ In-vivo-siRNAs?
Ambion™ In-vivo-siRNAs wurden mit dem bewährten Silencer™ Select-Algorithmus entwickelt und enthalten chemische Modifikationen für eine hervorragende Serumstabilität bei In-vivo-Verabreichung. Die zusätzliche Serumstabilität beeinträchtigt nicht die Leistungsfähigkeit der siRNAs. Ambion™ In-vivo-siRNAs haben sich als nicht toxisch in vivo (Maus) und nicht immunogen (zellbasierte Assays) erwiesen. In zellbasierten Assays weisen Ambion™ In-vivo-siRNAs eine äquivalente oder bessere Potenz auf als Silencer™ Select-siRNAs. Das Ergebnis ist ein besseres Vertrauen in Ihre In-vivo-RNAi-Experimente, ein besserer Knock-down in Kombination mit einer effizienten Darreichungsform und die Gewährleistung begrenzter nicht spezifischer Effekte.
GAPDH-si-RNA-Positivkontrolle
Unsere umfassend validierte siRNA-Positivkontrolle für humanes, Maus- und Ratten-GAPDH dient mehreren Funktionen. Erstens ist es eine ideale “Test”-siRNA für diejenigen, die gerade mit siRNA-Experimenten beginnen, da es für die Funktion in mehreren Zelllinien validiert wurde. Da es gegen GAPDH-mRNA gerichtet ist, die häufig als interne Kontrolle verwendet wird, sind die Effekte leicht zu testen und bieten somit ein hervorragendes Hilfsmittel zur Überwachung der Effizienz der siRNA-Transfektion durch Echtzeit-RT-PCR. Die Ambion™ In-vivo-siRNA-GAPDH-Positivkontrolle zeigt im Vergleich zu Silencer™ Select-siRNAs eine erhöhte Serum- und Nuklease-Resistenz ohne Verlust von Potenz oder Spezifität und wird für In-vivo-Anwendungen empfohlen.
Qualitätskontrolle
Ambion™ synthetisiert und reinigt jede Ambion™ In-vivo-siRNA in hochmodernen Einrichtungen, um höchste Qualitätsstandards zu erfüllen. Im Rahmen unserer strengen Qualitätskontrolle wird jedes RNA-Oligonukleotid mit MALDI-TOF-Massenspektrometrie analysiert, und die Reinheit wird durch ein analytisches HPLC-System überwacht. Jede gebundene siRNA wird durch Gel-Elektrophorese auf ein korrektes Annealing der Stränge geprüft, um ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine hochwertige siRNA, die gereinigt und einsatzbereit ist.
In-vivo-Ready-Kontrollen
Unsere In-vivo-Ready-siRNA-Kontrollen unterliegen dieser zusätzlichen Aufreinigungs- und Teststufe, die für die Einführung von siRNAs in Tiere erforderlich ist. Nach der HPLC-Aufreinigung und der Anlagerung wird jede siRNA mit einem Verfahren weiter gereinigt, das überschüssiges Salz über eine halbdurchlässige Membran entfernt. Das Ergebnis ist eine hochreine siRNA mit minimalem Salzgehalt, die für In-vivo-Anwendungen geeignet ist. In-vivo-siRNAs werden dann steril gefiltert und auf das Vorhandensein von Endotoxin getestet. Bei Konzentrationen von 50 μM in Gegenwart von entionisiertem Wasser enthalten In-vivo-fähige siRNAs < 5.0 mM Na+, < 0.06 mM K+ und < 0.02 mM Mg2+.
Spezifikation
-20 °C | |
RNAi, Transfektion | |
Unkonjugiert | |
250 nmol |
Ambion™ In-vivo GAPDH positive Kontroll-siRNA, 250 nmol, nicht konjugierter Farbstoff, siRNA-RNAi-Typ, Gen-Knockdown positiver Kontrolltyp, Verwendung für RNAi, Transfektion, GAPDH-Zielgen, -20 °C Lagertemperatur, nur für Forschungszwecke | |
Die siRNA (ausgeglüht) wird bei Umgebungstemperatur als getrocknete Oligonukleotide in einem einzigen Röhrchen zusammen mit 1,75 ml Nuclease-freiem Wasser zur Resuspension versandt | |
Ambion™ In-vivo GAPDH Positive Control siRNA | |
GAPDH |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.