Learn More
Invitrogen™ Lineares Acrylamid (5 mg/ml) (1 ml-Röhrchen)
Hilfreich für die Trennung von Reaktionsprodukten von nicht eingebauten Nukleotiden und den meisten Oligonukleotid-Primern
Marke: Invitrogen™ AM9520
289.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 7732-18-5 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Invitrogen Linear Acrylamid (5 mg/ml) dient als Nukleinsäure-Co-Präzipitationsmittel und eignet sich ideal für PCR- und RT-PCR-Reaktionen, da kleine Mengen von kontaminierenden Nukleinsäuren in anderen Trägern amplifiziert werden können.
- Ideal für RT-PCR
- Vergrößert Pellet-Masse
- Quantitative Rückgewinnung niedriger Konzentrationen (ng/ml) von Nukleinsäure
- Verhindert Pelletverlust in Nuklease-Schutzassays
Was ist ein Co-Präzipitationsmittel?
Co-Präzipitationsmittel sind inerte Substanzen zur Unterstützung der Wiederfindung von Nukleinsäuren bei Alkoholfällungen. Während sie auch für die Fällung großer Mengen von Nukleinsäuren verwendet werden können, sind sie unverzichtbar für die quantitative Rückgewinnung kleiner Mengen von Nukleinsäuren in verdünnten Lösungen. Oft ist die Verwendung solcher Moleküle aus keinem anderen Grund als der Visualisierung der pelletierten Ausfällung nach der Zentrifugation wünschenswert. Lineares Acrylamid bietet Vorteile gegenüber anderen Copräzipitationsreagenzien, da es chemisch synthetisiert und nicht mit Reagenzien (Proteasen usw.) aus biologischen Quellen behandelt ist. Daher ist es nicht mit biologischem Material kontaminiert und ideal geeignet für den Einsatz vor der real-time PCR. Es präzipitiert nur Pikogramm-Mengen von DNA-Fragmenten größer als 20 Basenpaare und keine kürzeren Fragmente und freien Nukleotide. Lineares Acrylamid ist geeignet für die Trennung von Reaktionsprodukten von nicht eingebauten Nukleotiden und den meisten Oligonukleotid-Primern. Es sollte immer in einer Endkonzentration von 10 bis 20 μg/ml verwendet werden. A260/280-Messungen werden durch lineares Acrylamid nicht beeinflusst. Lieferung in 5 x 1 ml-Röhrchen.
Die Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Acrylamid | |
5 mg/ml | |
Ambion™ | |
1 ml | |
Flüssig |
Bei –20 °C lagern. | |
RNA-Extraktion | |
Molekularbiologische Qualität | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.