Learn More
Invitrogen™ NucAway™ Spin Columns
Zur schnellen Entfernung von nicht inkorporierten Nukleotiden und Salzen aus Sonden nach Synthesereaktionen der Sonde
Marke: Invitrogen™ AM10070
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Invitrogen™ NucAway™ Spin-Säulen dienen der schnellen Entfernung von nicht inkorporierten Nukleotiden und Salzen aus Sonden nach Reaktionen der Sondensynthese. Es werden 30 Säulen geliefert.- Schnelle und effiziente Entfernung von nicht inkorporierten Nukleotiden und Salzen nach der Sondensynthese
- RNAse- und DNAse-frei
- Ersetzt zeitaufwändigere Aufreinigungsmethoden. Zur Verwendung einfach die Säule rehydratieren, zentrifugieren, um die interstitielle Flüssigkeit zu entfernen, die Sonde an der Oberseite der Säule hinzufügen und die Sonde erneut zentrifugieren, um sie zu eluieren.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gefiltert | |
Zentrifugationssäule | |
NucAway™ Spin-Säulen | |
Raumtemperatur | |
Ambion™, NucAway™, NucAway |
Entfernung von nicht inkorporierten Nukleotiden und Salzen nach der Sondensynthese | |
Universelle Passform | |
Röhrchen bei Raumtemperatur lagern. | |
Ja |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.