Learn More
Invitrogen™ Proteinase K Powder
Artikelnummer. p-4926916
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10340065 100 mg -
10492645 500 mg 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10340065
Marke: Invitrogen™ AM2542
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Proteinase K aus dem Pilz Engyodontium album ist eine unspezifische Serinprotease zum Proteinverdau.
Proteinase K bleibt aktiv:
  • Über einen breiten pH-Bereich hinweg (optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5)
  • Unter denaturierenden Bedingungen (z. B. bei Vorhandensein von SDS oder Harnstoff)
  • bei Vorhandensein von Metall-Chelatbildnern (z. B. EDTA)
  • Bei vergleichsweise hohen Temperaturen (optimale Abbautemperatur liegt bei 65 °C)
Anwendungen
  • Entfernung endogener Nukleasen während der Herstellung von DNA und RNA
  • Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
  • Endodeoxyribonuklease- und Exodeoxyribonuklease-Assays
  • Flüssigform auf Abwesenheit von RNase getestet
Definition einer Einheit
  • Ein mAnson wird beschrieben als die Enzymmenge, die innerhalb einer Minute bei 37 °C 1 µmol Folin-positiver Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freisetzt.
Lagerungsbedingungen
  • Trockenpulver in Trockenmittel bei -20 °C lagern.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Wirtsspezies T. album
Verpackung Flasche
Inhalt und Lagerung Trockenpulver in Trockenmittel bei –20 °C lagern.
Versandbedingung Trockeneis
Menge 100 mg
Produkttyp Proteinase K
Produktlinie Ambion
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K Powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase