Learn More
Invitrogen™ Rekombinante Proteinase K-Lösung (20 mg/ml)
Artikelnummer. 10259184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,25 ml
5 x 1,25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6.25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10259184 5 x 1,25 ml 6.25 Milliliter
10665795 1,25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10259184 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM2548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 €
    393.65 € / 6.25 Milliliter
    Sparen 34.35 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Vea la política de devoluciones
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Allgemeiner Proteinverdau
Recombinant Proteinase K is a nonspecific serine protease that is useful for general digestion of proteins.
Die rekombinante Proteinase K ist eine unspezifische Serinprotease, die sich für allgemeine Proteinabbauprozesse eignet.
Proteinase K bleibt aktiv:
  • Über einen breiten pH-Bereich hinweg (optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5)
  • unter denaturierenden Bedingungen (z. B. in Gegenwart von SDS oder Harnstoff)
  • In Gegenwart von Metall-Chelatmitteln (z. B. EDTA)
  • Bei vergleichsweise hohen Temperaturen (optimale Abbautemperatur liegt bei 65 °C)
Anwendungen
Entfernung endogener Nukleasen während der Vorbereitung von DNA und RNA; Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Endodesoxyribonuklease- und Exodesoxyribonuklease-Assays; flüssige Form auf RNase-Aktivität getestet.
Definition einer Einheit
Ein mAnson wird als die Enzymmenge beschrieben, die benötigt wird, um in einer Minute bei 37 °C 1 μmol Folin-positive Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freizusetzen.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine gDNA-Aufreinigung, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, RNAi, Epigenetik und Forschung zu nicht-codierender RNA, Gesamt-RNA-Isolierung
Información de órdenes
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Konzentration 20 mg/ml
Wirtsspezies T. album
Inhalt und Lagerung -20°C
Versandbedingung Trockeneis
Menge 5 x 1,25 ml
Produkttyp Proteinase K
Produktlinie Ambion
Form Flüssig
compliance-icons
Nombre del producto
  • Proteinase K
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.