Learn More
Invitrogen™ Rekombinante Proteinase K-Lösung (20 mg/ml)
Artikelnummer. p-4926917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,25 ml
5 x 1,25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6.25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10665795 1,25 ml 1 Stück
10259184 5 x 1,25 ml 6.25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10665795 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM2546
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Allgemeiner Proteinverdau
Recombinant Proteinase K is a nonspecific serine protease that is useful for general digestion of proteins.
Die rekombinante Proteinase K ist eine unspezifische Serinprotease, die sich für allgemeine Proteinabbauprozesse eignet.
Proteinase K bleibt aktiv:
  • Über einen breiten pH-Bereich hinweg (optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5)
  • unter denaturierenden Bedingungen (z. B. in Gegenwart von SDS oder Harnstoff)
  • In Gegenwart von Metall-Chelatmitteln (z. B. EDTA)
  • Bei vergleichsweise hohen Temperaturen (optimale Abbautemperatur liegt bei 65 °C)
Anwendungen
Entfernung endogener Nukleasen während der Vorbereitung von DNA und RNA; Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Endodesoxyribonuklease- und Exodesoxyribonuklease-Assays; flüssige Form auf RNase-Aktivität getestet.
Definition einer Einheit
Ein mAnson wird als die Enzymmenge beschrieben, die benötigt wird, um in einer Minute bei 37 °C 1 μmol Folin-positive Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freizusetzen.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine gDNA-Aufreinigung, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, RNAi, Epigenetik und Forschung zu nicht-codierender RNA, Gesamt-RNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20 mg/ml
Wirtsspezies T. album
Inhalt und Lagerung -20°C
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1,25 ml
Produkttyp Proteinase K
Produktlinie Ambion
Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PROTEINASE K (20MG/ML) 1.25ML
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachiumalbum serine