Learn More
Invitrogen™ PureLink™ 96 RNA Lysis Buffer
Nachfüllen von Puffern in Großmengen
Marke: Invitrogen™ 12173022
675.00 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.03000kg
Beschreibung
Der PureLink RNA 96 Lysepuffer wird separat in großen Volumen mit 750 ml oder ausreichend zur Verarbeitung von 50 x 96 ml-Platten angeboten. Filterplatten, Waschpuffer I, Waschpuffer II und optionale Auffangplatten sind separat erhältlich.
- Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen, Gesamt-RNA aus Hefe
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.