Learn More
Invitrogen™ Ambion™ Recombinant RNase A
Artikelnummer. 10310945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10310945 200 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10310945 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM2269
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00 €
    322.65 € / 200 Mikrogramm
    Sparen 10.35 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Es wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und Proteaseaktivität untersucht
Bei großen Chargengrößen ist RNase immer noch der einzige effektive Weg zur Entfernung von Host-RNA. Andere Methoden wie selektive Ausfällung, Gelfiltration, Chromatographie und endogener E. coli-RNase-Verdau haben sich nur zur Aufreinigung im kleinen oder mittelgroßen Maßstab als nutzbringend erwiesen. Dieses Produkt wurde speziell dafür entwickelt, das Risiko der Einführung von Pathogenen in die Bioprozesse zu minimieren.
  • Weitestgehend frei von Host-RNA
  • Für Forschungsanwendungen
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Aufreinigung von Plasmid-DNA
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Versandbedingung Trockeneis
Enzym RNase
Menge 200 μg
Produkttyp Rekombinante RNase A
Produktlinie Ambion