Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase A, affinitätsgereinigt, 1 mg/ml
Artikelnummer. 10095064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
200 μg
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10095064 200 μg 1 Stück
10544255 1 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10095064 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM2270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 €
    177.65 € / 200 Mikrogramm
    Sparen 15.35 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Es wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und Proteaseaktivität untersucht
Ambion RNase A ist Endonuklease, die speziell 3'-U- und C-Rückstände spaltet. Affinity Purified RNase A ist für entscheidende Anwendungen vorgesehen, wenn DNase und anderen unspezifischen Nukleaseaktivitäten keinesfalls vorhanden sein dürfen.
  • Lieferung in einem Röhrchen mit 200 μg (1 mg/ml).
  • Das Präparat enthält RNase B, eine Kohlenhydratisoform der RNase A
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese und Blotting, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Versandbedingung Trockeneis
Enzym RNase
Menge 200 μg
Produkttyp RNase A
Produktlinie Ambion
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.