Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase A, affinitätsgereinigt, 1 mg/ml
Artikelnummer. 10544255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
200 μg
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10544255 1 mg 1 Stück
10095064 200 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10544255 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM2271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 €
    543.65 € / 1 Milligramm
    Sparen 16.35 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Es wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und Proteaseaktivität untersucht
Ambion RNase A ist Endonuklease, die speziell 3'-U- und C-Rückstände spaltet. Affinity Purified RNase A ist für entscheidende Anwendungen vorgesehen, wenn DNase und anderen unspezifischen Nukleaseaktivitäten keinesfalls vorhanden sein dürfen.
  • Lieferung in einem Röhrchen mit 200 μg (1 mg/ml).
  • Das Präparat enthält RNase B, eine Kohlenhydratisoform der RNase A
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese und Blotting, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Versandbedingung Trockeneis
Enzym RNase
Menge 1 mg
Produkttyp RNase A
Produktlinie Ambion
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.