Learn More
Invitrogen™ TE, pH 7,0, RNase-frei
Artikelnummer. 10490975
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
10 × 1 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10490975 50 ml 50 Milliliter
10546935 10 × 1 ml 10 Milliliter
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10490975
Marke: Invitrogen™ AM9861
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Nukleasefreie, hochreine Lösung für RNA-Proben
Invitrogen™ TE-Puffer ist eine allgemein empfohlene Aufbewahrungslösung für RNA-Proben. 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,0, in nukleasefreiem Reinstwasser. Lieferung in einer Flasche mit 50 ml Inhalt. Der letzte Schritt in jedem RNA-Isolationsprotokoll besteht darin, das gereinigte RNA-Pellet zu resuspendieren. Nach sorgfältiger Isolierung der RNA ist es entscheidend, dass das Pellet in einer sicheren, RNase-freien Lösung suspendiert und gelagert wird. TE-Puffer wird aus den reinsten verfügbaren Reagenzien unter streng überwachten Bedingungen in einer hochmodernen Produktionsanlage hergestellt. Es wird dann strengen Qualitätskontrollverfahren unterzogen, um seine Reinheit und Leistung zu gewährleisten.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH pH 7,0
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktlinie Ambion
Menge 50 ml
Verpackung Flasche
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.