Learn More
Invitrogen™ Ambion™ TURBO DNA-free Kit with Manual
Artikelnummer. 10136824
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10136824 50 Reaktionen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10136824
Marke: Invitrogen™ AM1907M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Contains reagents for efficient, complete digestion of DNA and removal of enzyme and divalent cations post-digestion
TURBO DNA-free™ Kit contains reagents for efficient, complete digestion of DNA along with removal of enzyme and divalent cations post-digestion
Includes
  • Catalytically superior enzyme compared to wild type DNase I
  • Removes trace quantities of DNA that can interfere with RT-PCR
  • Reagent included to completely remove DNase without phenol treatment or heating
  • Method for genomic DNA removal prior to RT-PCR
  • Efficient DNase and divalent cation removal without organic extraction or precipitation
PCR & Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store TURBO DNase, 10X TURBO DNase Buffer and DNase Inactivation Reagent at -20°C. Store Nuclease–free Water at room temperature.
Menge 50 Reaktionen
Produkttyp Kit with manual