Learn More
Ambrisentan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478257
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478257 5 mg 5 Milligramm
16416116 100 mg 100 Milligramm
16415558 10 mg -
16401727 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16478257 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13209
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ambrisentan
Physikalische Form Solid
CAS 177036-94-1
Farbe Off-White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22N2O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym BSF 208075 LU 208075
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (264.26 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 7.14 mg/mL (18.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](C(OC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)OC3=NC(C)=CC(C)=N3)O
Molekulargewicht (g/mol) 378.42
Formelmasse 378.42
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research