Learn More
Amebucort, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492518 5 mg 5 Milligramm
16480319 10 mg 10 Milligramm
16463309 1 mg 1 Milligramm
16400826 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16492518 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00298
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Amebucort is a synthetic glucocorticoid corticosteroid, may used for the research of inflammatory disorders.
Amebucort is a synthetic glucocorticoid corticosteroid, may used for the research of inflammatory disorders.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amebucort
CAS 83625-35-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H40O7
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (204.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(OC(CCC)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 488.61
Formelmasse 488.61
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation