Learn More
Cytiva Amersham™ Rapid-HYB-Puffer
Vorgemischter, ratensteigernder Hybridisierungspuffer. Amersham™ Rapid-hyb-Puffer reduziert die Hybridisierungszeit für den Nachweis von Einzelkopie-Säugetiergenen auf nur zwei Stunden.
Marke: Cytiva RPN1636
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64080kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit radioaktiv markierten DNA-, RNA- oder Oligonukleotid-Sonden
- Vorgemischte Lösung, verbessert die Reproduzierbarkeit zwischen Experimenten
- Geeignet für Southern Blot- und Northern Blot-Anwendungen
- Erhältlich in zwei verschiedenen Größen, ausreichend fü r1000 cm2 Membran und 4000 cm2 Membran
Für die Verwendung mit Nylonmembranen; eignet sich nicht für den Einsatz mit PVDF- oder Nitrozellulose-Membranen.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Unter diesen Bedingungen ist das Produkt mindestens 3 Monate lang stabil | |
Radioaktiv markierte DNA-, RNA- oder Oligonukleotid-Proben | |
Rapid-hyb-Puffer ausreichend für 4000 cm2 Membran | |
500 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Rapid-hyb Buffer sufficient for 4,000 cm2 membrane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-hydroxy-1,2,3-Propanetricarboxylic acid hydrate
- UNKNOWN ACUTE-19 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 6% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.