Learn More
Amezinium methylsulfate, MedChemExpress
Beschreibung
Amezinium metilsulfate has multiple mechanisms, including stimulation of alpha and beta-1 receptors and inhibition ofnoradrenaline and tyramine uptake.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amezinium methylsulfate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 30578-37-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H15N3O5S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Amezinium metilsulfate Lu-1631 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (159.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (108.51 mM) |
| Mehr anzeigen |